Pyridin 99+% für die Spektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Azabenzene, Azine

386560250 386562500 386560010
ACRO386560250EA 24.8 EUR
ACRO386560250 ACRO386562500 ACRO386560010
Pyridin 99+% für die Spektroskopie
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,978 g/cm³
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR