Zellulose, mikrokristallin ∼ Ø 50 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Zellulose
387240010
387240050
387242500
ACRO387240010EA
185
EUR
ACRO387240010
ACRO387240050
ACRO387242500
Zellulose, mikrokristallin ∼ Ø 50 µm
Zellulose
Formel:
(C₁₂H₂₂O₁₁)n Schmelzpunkt: 260 - 270 °C Dichte: 1,27 to 1.6 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081512 CAS-Nummer: 9004-34-6 EINECS: 232-674-9 Merck Index: 13,01977 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1.5 % |
Particle size | ≥50 % (> 32 µm) |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
pH | 5 to 7 |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |