2-Hydroxyphenylboronsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

387500010 387500050
ACRO387500010EA 58 EUR
ACRO387500010 ACRO387500050
2-Hydroxyphenylboronsäure 97%
2-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
Schmelzpunkt: 173…174 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074581
CAS-Nummer: 89466-08-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR