Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
387600010 387600050 387600250
ACRO387600010EA 48.8 EUR
ACRO387600010 ACRO387600050 ACRO387600250
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formel: C₂HF₆NO₄S₂
Siedepunkt: 90…91 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00214154
CAS-Nummer: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %