N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
387650050
387650250
ACRO387650050EA
111
EUR
ACRO387650050
ACRO387650250
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 97%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid)
Formel:
C₇H₄F₆N₂O₄S₂ Siedepunkt: 97 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 40…43 °C Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00191834 CAS-Nummer: 145100-50-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 43 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...