N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide

387650050 387650250
ACRO387650050EA 111 EUR
ACRO387650050 ACRO387650250
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid) 97%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid)
Formel: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Siedepunkt: 97 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191834
CAS-Nummer: 145100-50-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR