tri-Kaliumorthophosphat, wasserfrei 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumphosphat, Kaliumphosphat tribasisch
387680250
387685000
387680010
387680025
387680100
ACRO387680250EA
30.2
EUR
ACRO387680250
ACRO387685000
ACRO387680010
ACRO387680025
ACRO387680100
tri-Kaliumorthophosphat, wasserfrei 97%, rein
tri-Kaliumorthophosphat
Formel:
K₃O₄P Molecular Weight: 212.27 g/mol Schmelzpunkt: 1340 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036295 CAS-Nummer: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 12,07830 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or granules and/or chunks |
Titration excess HCl | ≥96.0 % |