tri-Kaliumorthophosphat, wasserfrei 97%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Kaliumphosphat, Kaliumphosphat tribasisch

387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 30.2 EUR
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
tri-Kaliumorthophosphat, wasserfrei 97%, rein
tri-Kaliumorthophosphat
Formel: K₃O₄P
Molecular Weight: 212.27 g/mol
Schmelzpunkt: 1340 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036295
CAS-Nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR