1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
387880010
ACRO387880010EA 42.7 EUR
ACRO387880010
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan 97%
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Formel: C₁₆H₂₂Si₂
Siedepunkt: 73 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…38 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 105 °C
MDL: MFCD00054786
CAS-Nummer: 1145-98-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
HPLC ≥96.0 %