3-(Trifluoromethyl)styrene 97+% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

388010010
ACRO388010010EA 55.7 EUR
ACRO388010010
3-(Trifluoromethyl)styrene 97+% stabilisiert
3-(Trifluoromethyl)styrene

Appearance: Clear colorless Liquid

Formel: C₉H₇F₃
Siedepunkt: 64,5 °C (40 mmHg)
Dichte: 1,161 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075481
CAS-Nummer: 402-24-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Stabilizer About 100 ppm 4-tert-Butylcatechol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR