L(+)-Weinsäure Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
388280010
ACRO388280010EA
78.1
EUR
ACRO388280010
L(+)-Weinsäure Ph. Eur.
L(+)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 168…172 °C Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...