Kaliumcyanid 97+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyankalium, Zyankali
388315000
388310025
388310100
388311000
ACRO388315000EA
105
EUR
ACRO388315000
ACRO388310025
ACRO388310100
ACRO388311000
Kaliumcyanid 97+%, reinst
Kaliumcyanid
Formel:
KCN Siedepunkt: 1625 °C Schmelzpunkt: 634 °C Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011397 CAS-Nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,07709 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥97.0 % |
Water | ≤0.2 % |
Carbonate (CO3) | ≤1 % (as K2CO3) |
Potassium formate | ≤0.5 % |
Free alkali (KOH) | ≤1 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...