Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung), Stäbe

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

388551000 388555000
ACRO388551000EA 53.4 EUR
ACRO388551000 ACRO388555000
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung), Stäbe
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00801077
CAS-Nummer: 76093-98-6
UN: 2570
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Silver grey Rods
Composition alloy typically:Bi 50%; Pb 25%; Cd 12.5%; Sn 12.5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR