Salzsäure 1 M ethyl acetate

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

388701000
ACRO388701000EA 81.6 EUR
ACRO388701000
Salzsäure 1 M ethyl acetate
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0.9 g/cm³
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.15 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR