Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
388730050
388730250
388730500
ACRO388730050EA
66.4
EUR
ACRO388730050
ACRO388730250
ACRO388730500
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Ammonium trifluoromethanesulphonate
Formel:
CH₄F₃NO₃S Schmelzpunkt: 225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075332 CAS-Nummer: 38542-94-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥98.5 % |