tert-Butylmethylether für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan

389050010 389050025
ACRO389050010EA 105 EUR
ACRO389050010 ACRO389050025
tert-Butylmethylether für die HPLC
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 54…56 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –110 °C
Dichte: 0.7404 g/cm³
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.015
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR