Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
389530010
389530100
389530500
389532500
ACRO389530010EA
41.8
EUR
ACRO389530010
ACRO389530100
ACRO389530500
ACRO389532500
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Ammonium tetrathiomolybdate
Formel:
H₁₀MoN₂S₄ Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00136013 CAS-Nummer: 15060-55-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown to black Powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤500 ppm |
Molybdenum (Mo) | 35.5 to 38.1 % |