1-Propanol für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, Ethylcarbinol

389600010 389600025
ACRO389600010EA 107 EUR
ACRO389600010 ACRO389600025
1-Propanol für die HPLC
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.9 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR