tri-Lithiumorthophosphat, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

389781000 389785000
ACRO389781000EA 64.5 EUR
ACRO389781000 ACRO389785000
tri-Lithiumorthophosphat, reinst
tri-Lithiumorthophosphat
Formel: Li₃O₄P
Schmelzpunkt: 837 °C
Dichte: 2,41 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016187
CAS-Nummer: 10377-52-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR