Calciumhydrogenphosphat Dihydrat 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
389830010
389830050
ACRO389830010EA
43.7
EUR
ACRO389830010
ACRO389830050
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat 98+%, reinst
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel:
HCaO₄P·2H₂O Schmelzpunkt: 36 °C Dichte: 2,44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149621 CAS-Nummer: 7789-77-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Titration Complexometric | 98.0 to 105.0 % (on dried substance) |
Identification | Phosphate: positive |
Loss on ignition | 24.5 % to 26.5 % (800°C) |