Palladium(II)nitrat Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Palladiumdinitrat Hydrat
389910010
389910050
389910250
ACRO389910010EA
152
EUR
ACRO389910010
ACRO389910050
ACRO389910250
Palladium(II)nitrat Hydrat
Palladium(II)nitrat Hydrat
CAS No.:
Formel:
N₂O₆Pd·xH₂O Molecular Weight: 230.43 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149818 CAS-Nummer: 207596-32-5 UN: 3085 ADR: 5.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown to brown-black Crystals |
Palladium (Pd) | 39 to 46 % |