(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
390910010
390910050
ACRO390910010EA
26.3
EUR
ACRO390910010
ACRO390910050
(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal 97%
(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal
Formel:
C₆H₁₅NO₂ Molecular Weight: 133.1888 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C (12 mmHg) Flammpunkt: 32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010205 CAS-Nummer: 38711-20-5 UN: 2920 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4080 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |