4-tert-Butylbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
391010010 391010050
ACRO391010010EA 30.5 EUR
ACRO391010010 ACRO391010050
4-tert-Butylbenzylamin 97%
4-tert-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040754
CAS-Nummer: 39895-55-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %