4-(Brommethyl)phenylboronsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Brommethyl)benzolboronsäure, (4-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-(brommethyl)phenyl)boran

391570010 391570050
ACRO391570010EA 83.1 EUR
ACRO391570010 ACRO391570050
4-(Brommethyl)phenylboronsäure 97%
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₂
Schmelzpunkt: 165…172 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318113
CAS-Nummer: 68162-47-0
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR