di-Ammoniumthiosulfat 96%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

391660025 391660100 391665000
ACRO391660025EA 106 EUR
ACRO391660025 ACRO391660100 ACRO391665000
di-Ammoniumthiosulfat 96%, rein
di-Ammoniumthiosulfat
Formel: H₈N₂O₃S₂
Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015965
CAS-Nummer: 7783-18-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR