Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

392140010 392140050
ACRO392140010EA 126 EUR
ACRO392140010 ACRO392140050
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formel: C₅₅H₄₅ClOP₃Ru
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049804
CAS-Nummer: 16971-33-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Cream to tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥10.3 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR