3-Brom-4-methylpyridin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromo-4-picoline

392320010 392320050
ACRO392320010EA 36 EUR
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Brom-4-methylpyridin 97%
3-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.549 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082592
CAS-Nummer: 3430-22-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR