Methoxytrimethylsilan 96+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Trimethyl(methoxy)silan

392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 61.3 EUR
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Methoxytrimethylsilan 96+%
Methoxytrimethylsilan
Formel: C₄H₁₂OSi
Siedepunkt: 49…51 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,756 g/cm³
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008344
CAS-Nummer: 1825-61-2
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR