Methoxytrimethylsilan 96+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethyl(methoxy)silan
392470250
392471000
392472500
ACRO392470250EA
61.3
EUR
ACRO392470250
ACRO392471000
ACRO392472500
Methoxytrimethylsilan 96+%
Methoxytrimethylsilan
Formel:
C₄H₁₂OSi Siedepunkt: 49…51 °C (1013 hPa) Dichte: 0,756 g/cm³ Flammpunkt: –11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008344 CAS-Nummer: 1825-61-2 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...