di-Ammoniumhydrogencitrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
392505000
392500025
392501000
ACRO392505000EA
53
EUR
ACRO392505000
ACRO392500025
ACRO392501000
di-Ammoniumhydrogencitrat 98%, rein
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Dichte: 1,5 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013068 CAS-Nummer: 3012-65-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |