α-Brom-3-iodtoluol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 42.5 EUR
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Brom-3-iodtoluol 97%
α-Brom-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019016
CAS-Nummer: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR