1-Bromisochinolin 95+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
392590050 392590010
ACRO392590050EA 329 EUR
ACRO392590050 ACRO392590010
1-Bromisochinolin 95+%
1-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Schmelzpunkt: 43…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234478
CAS-Nummer: 1532-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
HPLC ≥95.0 %