(2-Bromethyl)cyclohexan 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

392640050 392640250
ACRO392640050EA 63.6 EUR
ACRO392640050 ACRO392640250
(2-Bromethyl)cyclohexan 98%
(2-Bromethyl)cyclohexan
Formel: C₈H₁₅Br
Siedepunkt: 209 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,221 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019398
CAS-Nummer: 1647-26-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR