4-Pentin-2-ol 97+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Pentin-4-ol

392670010 392670050 392670250
ACRO392670010EA 21.1 EUR
ACRO392670010 ACRO392670050 ACRO392670250
4-Pentin-2-ol 97+%
4-Pentin-2-ol
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,896 g/cm³
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004555
CAS-Nummer: 2117-11-5
UN: 1986
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR