Phenylpropargylether 97+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

392730050 392730250
ACRO392730050EA 52.8 EUR
ACRO392730050 ACRO392730250
Phenylpropargylether 97+%
Phenylpropargylether
Formel: C₉H₈O
Siedepunkt: 89…90 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00048107
CAS-Nummer: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR