2-Amino-5-methylthiazol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 22.9 EUR
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-methylthiazol 98%
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078317
CAS-Nummer: 7305-71-7
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR