Ammoniumfluorid 98+% zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Fluoroammonium

393190010 393190500 393192500
ACRO393190010EA 164 EUR
ACRO393190010 ACRO393190500 ACRO393192500
Ammoniumfluorid 98+% zur Analyse
Ammonium fluoride
Formel: NH₄F
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011423
CAS-Nummer: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Adhering crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR