3-Furaldehyd 98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 28 EUR
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldehyd 98% stabilisiert
3-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Siedepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010424
CAS-Nummer: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR