3-Furaldehyd 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
393260010
393260050
393260250
ACRO393260010EA
28
EUR
ACRO393260010
ACRO393260050
ACRO393260250
3-Furaldehyd 98% stabilisiert
3-Furaldehyd
Formel:
C₅H₄O₂ Siedepunkt: 145 °C (760 mmHg) Dichte: 1,15 g/cm³ Flammpunkt: 48 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010424 CAS-Nummer: 498-60-2 UN: 1199 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.05 % BHT |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...