(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol, (1S,2S)-1,2-bis[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethane-1,2-diol, (1S,2S)-1,2-BIS((R)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL)ETHANE-1,2-DIOL
393330010
ACRO393330010EA
14.6
EUR
ACRO393330010
(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol 97%
(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol
Formel:
C₁₂H₂₂O₆ Molecular Weight: 262.302 g/mol Schmelzpunkt: 105…114 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003211 CAS-Nummer: 1707-77-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +5° to +7° (20°C, 589 nm) c=5, chloroform |