(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 99+%, (99+% ee)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
393370010
393372500
ACRO393370010EA
276
EUR
ACRO393370010
ACRO393372500
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 99+%, (99+% ee)
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Appearance: White to cream Powder or crystals and/or chunks
Formel:
C₇H₉NO Schmelzpunkt: 67…70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077866 CAS-Nummer: 54656-96-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥99.0 % |
Enantiomeric excess | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform) |