2,4,5-Trifluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
393800050
ACRO393800050EA
128
EUR
ACRO393800050
2,4,5-Trifluorphenylboronsäure 97%
2,4,5-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ Molecular Weight: 175,9 g/mol Schmelzpunkt: 118…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863165 CAS-Nummer: 247564-72-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |