4-Biphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
394420010 394420050 394420250
ACRO394420010EA 34.2 EUR
ACRO394420010 ACRO394420050 ACRO394420250
4-Biphenylboronsäure 97%
4-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Schmelzpunkt: 241…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093311
CAS-Nummer: 5122-94-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %