N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Diethyl-p-phenylendiammoniumsulfat, N,N-Diethylbenzol-1,4-diammoniumsulfat
395000500
395000010
395002500
ACRO395000500EA
31.6
EUR
ACRO395000500
ACRO395000010
ACRO395002500
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Molecular Weight: 262.33 g/mol Schmelzpunkt: 184…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012993 CAS-Nummer: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 184 to 187 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |