2-Chlorethylchlorformiat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
395331000
ACRO395331000EA 136 EUR
ACRO395331000
2-Chlorethylchlorformiat 97%
2-Chlorethylchlorformiat
Formel: C₃H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 154 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,39 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000646
CAS-Nummer: 627-11-2
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %