1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen 95%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethen, 1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethen, Diethylenglycoldivinylether, 1,1'-(Oxybis(ethylenoxy))diethen, 1,1'-(Oxybis(ethylenoxy))diethylen

395410500
ACRO395410500EA 142 EUR
ACRO395410500
1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen 95%
1,1'-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylen
Formel: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00054610
CAS-Nummer: 764-99-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR