Titan(III)chlorid-Lösung 20% (w/v) in Salzsäure 2M

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

395622500 395620010 395620250
ACRO395622500EA 97.6 EUR
ACRO395622500 ACRO395620010 ACRO395620250
Titan(III)chlorid-Lösung 20% (w/v) in Salzsäure 2M
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
UN: 3264
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark purple Solution
Titration Complexometric 18 to 23 %
Titration with NaOH 1.8 to 2.2 N HCl


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR