Kaliumhydroxid ∼50% in Wasser

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

396060025
ACRO396060025EA 78.8 EUR
ACRO396060025
Kaliumhydroxid ∼50% in Wasser
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 1.51 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless Viscous solution
Titration with HCl 49 to 51 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR