1-Butansulfonsäure Natriumsalz, wasserfrei 99+% für die Ionenpaar-Chromatographie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

396640250 396641000
ACRO396640250EA 137 EUR
ACRO396640250 ACRO396641000
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, wasserfrei 99+% für die Ionenpaar-Chromatographie
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR