Methyl-4-(aminomethyl)benzoathydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
396780010 396780050 396780250
ACRO396780010EA 25.2 EUR
ACRO396780010 ACRO396780050 ACRO396780250
Methyl-4-(aminomethyl)benzoathydrochlorid 97%
Methyl-4-(aminomethyl)benzoathydrochlorid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 234,5…237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182671
CAS-Nummer: 6232-11-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %